Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(Triphenylstannyl)dimethylvinylsilane

Danger

SILS20720.1 SILS20720.5 009700-1G
SILNSILS20720.1EA 0 EUR InStock
SILNSILS20720.1 SILNSILS20720.5 FLUO009700-1G
(Triphenylstannyl)dimethylvinylsilane
(Triphenylstannyl)dimethylvinylsilane


Formule: C₂₂H₂₄SiSn
Numéro MDL: MFCD03093832
Numéro CAS: 210362-73-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité