4-Chlorophenacyl thiocyanate
Synonyms: 1-(4-Chlorophenyl)-2-thiocyanatoethanone, 2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoethyl thiocyanate
009708-10G
FLUO009708-10GEA 0 EUR InStock
FLUO009708-10G
4-Chlorophenacyl thiocyanate
4-Chlorophenacyl thiocyanate
Formule: C₉H₆ClNOS
MW: 211,668 g/mol
Numéro MDL: MFCD00019771
Numéro CAS: 19339-59-4
EINECS: 242-972-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité