Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloronicotinamide

Attention

009758-25G
FLUO009758-25GEA 0 EUR InStock
FLUO009758-25G
2-Chloronicotinamide
2-Chloronicotinamide


Formule: C₆H₅ClN₂O
MW: 156,57 g/mol
Point de fusion: 164…165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006237
Numéro CAS: 10366-35-5
EINECS: 233-808-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité