6-(Trifluorométhyl)uracile
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)uracil, 2,4-Dihydroxy-6-trifluoromethylpyrimidine
009867-1G
FLUO009867-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009867-1G
6-(Trifluorométhyl)uracile
6-(Trifluorométhyl)uracile
Formule: C₅H₃F₃N₂O₂
MW: 180,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD01011762
Numéro CAS: 672-45-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité