5-Nitrobenzofuran-2-carboxylic acid
009951-1G
FLUO009951-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009951-1G
5-Nitrobenzofuran-2-carboxylic acid
5-Nitrobenzofuran-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₅NO₅
MW: 207,1397 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060513
Numéro CAS: 10242-12-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité