1-(2-(Ammoniooxy)ethoxy)-3-(trifluoromethyl)benzene chloride
Synonyms: O-{2-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]ethyl}hydroxylamine hydrochloride
010008-1G
FLUO010008-1GEA 0 EUR InStock
FLUO010008-1G
1-(2-(Ammoniooxy)ethoxy)-3-(trifluoromethyl)benzene chloride
1-(2-(Ammoniooxy)ethoxy)-3-(trifluoromethyl)benzene chloride
Formule: C₉H₁₁ClF₃NO₂
Numéro MDL: MFCD01114594
Numéro CAS: 113211-36-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité