1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-(trifluoromethyl)benzene chloride
Synonyms: O-[3-(Trifluoromethyl)benzyl]hydroxylamine hydrochloride
010011-1G
FLUO010011-1GEA 0 EUR InStock
FLUO010011-1G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-(trifluoromethyl)benzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-(trifluoromethyl)benzene chloride
Formule: C₈H₉ClF₃NO
Numéro MDL: MFCD01114571
Numéro CAS: 15256-07-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité