4-(3-Fluoropropoxy)benzaldehyde
010124-1G
FLUO010124-1GEA 0 EUR InStock
FLUO010124-1G
4-(3-Fluoropropoxy)benzaldehyde
4-(3-Fluoropropoxy)benzaldehyde
Formule: C₁₀H₁₁FO₂
Numéro MDL: MFCD02090999
Numéro CAS: 400825-68-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité