3-(2-Aminoéthyl)-6-fluoroindole
010197-1G
FLUO010197-1GEA 0 EUR InStock
FLUO010197-1G
3-(2-Aminoéthyl)-6-fluoroindole
3-(2-Aminoéthyl)-6-fluoroindole
Formule: C₁₀H₁₁FN₂
MW: 178,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00044761
Numéro CAS: 575-85-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité