Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Pentyne-1-ol

Danger
Synonyms: Pent-3-yn-1-ol

010354-10G
FLUO010354-10GEA 0 EUR InStock
FLUO010354-10G
3-Pentyne-1-ol
3-Pentyne-1-ol


Formule: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Point d'ébullition: 154 °C (1013 hPa)
Densité: 0.9002 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002956
Numéro CAS: 10229-10-4
EINECS: 233-550-7
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité