2-Chloro-6-méthylpyridine
Attention
Synonyms: 6-Chloro-2-picoline
010405-25G
FLUO010405-25GEA 0 EUR InStock
FLUO010405-25G
2-Chloro-6-méthylpyridine
2-Chloro-6-méthylpyridine
Formule: C₆H₆ClN
MW: 127,57 g/mol
Point d'ébullition: 64 °C (1013 hPa)
Densité: 1.1506 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006245
Numéro CAS: 18368-63-3
EINECS: 242-241-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité