1H,1H,13H-Tétracosafluorotridécane-1-ol
Synonyms: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13-Tetracosafluoro-1-tridecanol, 1H,1H,13H-Perfluorotridecan-1-ol, 1H,1H,13H-Perfluoro-1-tridecanol
010523-25G
FLUO010523-25GEA 0 EUR InStock
FLUO010523-25G
1H,1H,13H-Tétracosafluorotridécane-1-ol
1H,1H,13H-Tétracosafluorotridécane-1-ol
Formule: C₁₃H₄OF₂₄
MW: 632,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00155920
Numéro CAS: 423-72-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité