Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chlorobenzimidazole

Synonyms: 2-Chloro-1H-benzo[d]imidazole, 2-Chloro-1H-benzimidazole

010656-25G
FLUO010656-25GEA 0 EUR InStock
FLUO010656-25G
2-Chlorobenzimidazole
2-Chlorobenzimidazole


Formule: C₇H₅ClN₂
MW: 152,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051944
Numéro CAS: 4857-06-1
EINECS: 225-453-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité