5-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid
Synonyms: (5-Chloro-2-methoxyphenyl)boronic acid, 5-Chloro-2-methoxybenzeneboronic acid
011022-5G
FLUO011022-5GEA 0 EUR InStock
FLUO011022-5G
5-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid
5-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BClO₃
MW: 186,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD01318966
Numéro CAS: 89694-48-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité