Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Cyanophenylboronic acid

Attention
Synonyms: (2-Cyanophenyl)metaboric acid, 2-Cyanobenzeneboronic acid, (2-Cyanophenyl)boronic acid, Dihydroxy(2-cyanophenyl)borane

011023-5G
FLUO011023-5GEA 0 EUR InStock
FLUO011023-5G
2-Cyanophenylboronic acid
2-Cyanophenylboronic acid


Formule: C₇H₆BNO₂
MW: 146,94 g/mol
Numéro MDL: MFCD01632208
Numéro CAS: 138642-62-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité