4-Dibenzofuranboronic acid
Synonyms: Dibenzofuran-4-boronic acid, Dibenzo[b,d]furan-4-ylboronic acid
011026-5G
FLUO011026-5GEA 0 EUR InStock
FLUO011026-5G
4-Dibenzofuranboronic acid
4-Dibenzofuranboronic acid
Formule: C₁₂H₉BO₃
MW: 212,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00092336
Numéro CAS: 100124-06-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité