Phényl-2-bromo-2-propylcetone
011099-25G
FLUO011099-25GEA 0 EUR InStock
FLUO011099-25G
Phényl-2-bromo-2-propylcetone
Phényl-2-bromo-2-propylcetone
Formule: C₁₀H₁₁BrO
Numéro MDL: MFCD00000124
Numéro CAS: 10409-54-8
EINECS: 233-879-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité