Acide 4-chloro-3-nitrocinnamique
Synonyms: 3-(4-Chloro-3-nitrophenyl)prop-2-enoic acid, 3-(4-Chloro-3-nitrophenyl)acrylic acid
011119-25G
FLUO011119-25GEA 0 EUR InStock
FLUO011119-25G
Acide 4-chloro-3-nitrocinnamique
Acide 4-chloro-3-nitrocinnamique
Formule: C₉H₆ClNO₄
MW: 227,601 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063311
Numéro CAS: 20797-48-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité