Acide 2-chloro-5-nitrocinnamique
Attention
Synonyms: 3-(2-Chloro-5-nitrophenyl)acrylic acid
011120-50G
FLUO011120-50GEA 0 EUR InStock
FLUO011120-50G
Acide 2-chloro-5-nitrocinnamique
Acide 2-chloro-5-nitrocinnamique
Formule: C₉H₆ClNO₄
MW: 227,6 g/mol
Point de fusion: 223…234 °C
Numéro MDL: MFCD00063312
Numéro CAS: 36015-19-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité