4,7-Dichloroindoline-2,3-dione
Attention
Synonyms: 4,7-Dichloroindoline-2,3-dione, 4,7-Dichloro-1H-indole-2,3-dione
011141-10G
FLUO011141-10GEA 0 EUR InStock
FLUO011141-10G
4,7-Dichloroindoline-2,3-dione
4,7-Dichloroindoline-2,3-dione
Formule: C₈H₃Cl₂NO₂
MW: 216,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00047214
Numéro CAS: 18711-13-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité