(2,4-Dichlorophenoxy)acétohydrazide
Synonyms: 2-(2,4-Dichlorophenoxy)acetohydrazide, (2,4-Dichlorophenoxy)acetohydrazide, (2,4-Dichlorophenoxy)acetic hydrazide
011144-100G
FLUO011144-100GEA 0 EUR InStock
FLUO011144-100G
(2,4-Dichlorophenoxy)acétohydrazide
(2,4-Dichlorophenoxy)acétohydrazide
Formule: (C₆H₃Cl₂)OCH₂COONHNH₂
MW: 235,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051972
Numéro CAS: 28236-62-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité