2-(2-Thienylidene)-4'-phenoxyacetophenone
011225-25G
FLUO011225-25GEA 0 EUR InStock
FLUO011225-25G
2-(2-Thienylidene)-4'-phenoxyacetophenone
2-(2-Thienylidene)-4'-phenoxyacetophenone
Formule: C₁₉H₁₄O₂S
Numéro MDL: MFCD00170623
Numéro CAS: 333772-32-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité