2-Amino-4'-nitroacetophenone hydronitroide
011305-5G
FLUO011305-5GEA 0 EUR InStock
FLUO011305-5G
2-Amino-4'-nitroacetophenone hydronitroide
2-Amino-4'-nitroacetophenone hydronitroide
Formule: C₈H₉ClN₂O₃
Numéro MDL: MFCD00025591
Numéro CAS: 5425-81-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité