6-Aminobenzothiazole
Synonyms: 6-Amino-1,3-benzothiazole, Benzothiazol-6-ylamine
011370-5G
FLUO011370-5GEA 0 EUR InStock
FLUO011370-5G
6-Aminobenzothiazole
6-Aminobenzothiazole
Formule: C₇H₆N₂S
MW: 150,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00015461
Numéro CAS: 533-30-2
EINECS: 208-559-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité