N-Boc-N-methylethylenediamine
Synonyms: N-Boc-(2-Aminoethyl)-N-methylamine, N-Methylethane-1,2-diamine, N-BOC protected
011379-5G
FLUO011379-5GEA 0 EUR InStock
FLUO011379-5G
N-Boc-N-methylethylenediamine
N-Boc-N-methylethylenediamine
Formule: C₈H₁₈N₂O₂
MW: 174,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD01317789
Numéro CAS: 121492-06-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité