1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid
Synonyms: 2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-2-carboxylic acid
011431-10G
FLUO011431-10GEA 0 EUR InStock
FLUO011431-10G
1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid
1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₈O₄
MW: 180,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00084888
Numéro CAS: 3663-80-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité