3',5'-Dichlorobiphenyl-3-carboxylic acid
011481-500MG
FLUO011481-500MGEA 0 EUR InStock
FLUO011481-500MG
3',5'-Dichlorobiphenyl-3-carboxylic acid
3',5'-Dichlorobiphenyl-3-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₈Cl₂O₂
Numéro CAS: 380228-57-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité