3',5'-Dichlorobiphenyl-4-carboxylic acid
Synonyms: 3',5'-Dichloro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
011482-500MG
FLUO011482-500MGEA 0 EUR InStock
FLUO011482-500MG
3',5'-Dichlorobiphenyl-4-carboxylic acid
3',5'-Dichlorobiphenyl-4-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₈Cl₂O₂
MW: 267,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD03426496
Numéro CAS: 190911-79-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité