1-Boc-2-cyanopiperidine
Synonyms: tert-Butyl 2-cyanopiperidine-1-carboxylate
011512-5G
FLUO011512-5GEA 0 EUR InStock
FLUO011512-5G
1-Boc-2-cyanopiperidine
1-Boc-2-cyanopiperidine
Formule: C₁₁H₁₈N₂O₂
MW: 210,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD01861221
Numéro CAS: 153749-89-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité