(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine
Synonyms: (3R)-3-Methylpiperazine, N1-BOC protected, (R)-1-Boc-3-Methylpiperazine, (R)-1-Boc-3-methyl-piperazine
011517-5G
FLUO011517-5GEA 0 EUR InStock
FLUO011517-5G
(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine
(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD02683205
Numéro CAS: 163765-44-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité