14-Bromo-1-tétradécanol
Synonyms: 14-Bromotetradecan-1-ol
011577-5G
FLUO011577-5GEA 0 EUR InStock
FLUO011577-5G
14-Bromo-1-tétradécanol
14-Bromo-1-tétradécanol
Formule: HO(CH₂)₁₃CH₂Br
MW: 293,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD01076225
Numéro CAS: 72995-94-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité