2-Bromo-6-formylpyridine
Synonyms: 6-Bromopyridine-2-carboxaldehyde, 6-Bromopyridine-2-carbaldehyde, 6-Bromo-2-pyridinecarboxaldehyde
011583-5G
FLUO011583-5GEA 0 EUR InStock
FLUO011583-5G
2-Bromo-6-formylpyridine
2-Bromo-6-formylpyridine
Formule: C₆H₄BrNO
MW: 186,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD02683546
Numéro CAS: 34160-40-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité