6-Bromopipéronal
Synonyms: 6-Bromobenzo[d][1,3]dioxole-5-carbaldehyde
011589-10G
FLUO011589-10GEA 0 EUR InStock
FLUO011589-10G
6-Bromopipéronal
6-Bromopipéronal
Formule: C₈H₅BrO₃
MW: 229,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022952
Numéro CAS: 15930-53-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité