7-Bromoindole
Attention
Synonyms: 7-Bromo-1H-indole
011592-1G
FLUO011592-1GEA 0 EUR InStock
FLUO011592-1G
7-Bromoindole
7-Bromoindole
Formule: C₈H₆BrN
MW: 196,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00799492
Numéro CAS: 51417-51-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité