Di-tert-butyl iminodicarboxylate
Synonyms: Di-(tert-butyl) imidodicarbonate
011599-50G
FLUO011599-50GEA 0 EUR InStock
FLUO011599-50G
Di-tert-butyl iminodicarboxylate
Di-tert-butyl iminodicarboxylate
Formule: C₁₀H₁₉NO₄
MW: 217,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043309
Numéro CAS: 51779-32-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité