Acide (R)-(-)-2-hydroxy-2-(2-chlorophényl)acetique
Synonyms: (R)-2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxyacetic acid
011644-5G
FLUO011644-5GEA 0 EUR InStock
FLUO011644-5G
Acide (R)-(-)-2-hydroxy-2-(2-chlorophényl)acetique
Acide (R)-(-)-2-hydroxy-2-(2-chlorophényl)acetique
Formule: C₈H₇ClO₃
MW: 186,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00798429
Numéro CAS: 52950-18-2
EINECS: 444-040-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité