4-(4-Chlorophényl)pipéridine-4-ol
Synonyms: 4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidine
011645-50G
FLUO011645-50GEA 0 EUR InStock
FLUO011645-50G
4-(4-Chlorophényl)pipéridine-4-ol
4-(4-Chlorophényl)pipéridine-4-ol
Formule: C₁₁H₁₄ClNO
MW: 211,69 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006001
Numéro CAS: 39512-49-7
EINECS: 254-479-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité