Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide dibenzoyl-D-tartrique monohydraté

Synonyms: (2S,3S)-2,3-Bis(benzoyloxy)succinic acid hydrate

011671-100G
FLUO011671-100GEA 0 EUR InStock
FLUO011671-100G
Acide dibenzoyl-D-tartrique monohydraté
Acide dibenzoyl-D-tartrique monohydraté


Formule: C₁₈H₁₄O₈·1H₂O
MW: 376,33 g/mol (358,31 anhy)
Numéro MDL: MFCD00150722
Numéro CAS: 80822-15-7
EINECS: 241-097-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité