Acide 2,6-dichloro-5-fluoronicotinique
Synonyms: 2,6-Dichloro-5-fluoropyridine-3-carboxylic acid
011675-25G
FLUO011675-25GEA 0 EUR InStock
FLUO011675-25G
Acide 2,6-dichloro-5-fluoronicotinique
Acide 2,6-dichloro-5-fluoronicotinique
Formule: C₆H₂Cl₂FNO₂
MW: 209,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD00799517
Numéro CAS: 82671-06-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité