2,7-Dichloroquinoxaline
011680-5G
FLUO011680-5GEA 0 EUR InStock
FLUO011680-5G
2,7-Dichloroquinoxaline
2,7-Dichloroquinoxaline
Formule: C₈H₄Cl₂N₂
MW: 199,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD03426386
Numéro CAS: 59489-31-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité