Acide 2,6-dichloronicotinique
Synonyms: 2,6-Dichloro-3-pyridinecarboxylic acid, 2,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid
011683-5G
FLUO011683-5GEA 0 EUR InStock
FLUO011683-5G
Acide 2,6-dichloronicotinique
Acide 2,6-dichloronicotinique
Formule: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075583
Numéro CAS: 38496-18-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité