2,3-Diméthoxy-p-benzoquinone
011693-1G
FLUO011693-1GEA 0 EUR InStock
FLUO011693-1G
2,3-Diméthoxy-p-benzoquinone
2,3-Diméthoxy-p-benzoquinone
Formule: C₈H₈O₄
Numéro MDL: MFCD00016366
Numéro CAS: 3117-02-0
EINECS: 221-489-9
Commander maintenant
COMMANDE
Il n'y a actuellement aucun produit disponible pour votre organisation.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité