(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethylenediamine
Synonyms: (1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethylenediamine, (1S,2S)-(-)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine, (S,S)-DPEN
011709-5G
FLUO011709-5GEA 0 EUR InStock
FLUO011709-5G
(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethylenediamine
(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethylenediamine
Formule: C₁₄H₁₆N₂
MW: 212,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00082751
Numéro CAS: 29841-69-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité