Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide tétradécanedioïque

Attention
Synonyms: Tetradecanedioic acid, 1,12-Dodecanedicarboxylic acid

011710-50G
FLUO011710-50GEA 0 EUR InStock
FLUO011710-50G
Acide tétradécanedioïque
Acide tétradécanedioïque


Formule: C₁₄H₂₆O₄
MW: 258,36 g/mol
Point d'ébullition: 407 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 126 °C
Densité: 1,108 g/cm³ (21 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002743
Numéro CAS: 821-38-5
EINECS: 212-476-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité