3-Methylisatoic anhydride
Synonyms: 8-Methyl-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
011816-10G
FLUO011816-10GEA 0 EUR InStock
FLUO011816-10G
3-Methylisatoic anhydride
3-Methylisatoic anhydride
Formule: C₉H₇NO₃
MW: 177,1568 g/mol
Numéro MDL: MFCD03426399
Numéro CAS: 66176-17-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité