Acide 3-méthylglutarique
011821-100G
FLUO011821-100GEA 0 EUR InStock
FLUO011821-100G
Acide 3-méthylglutarique
Acide 3-méthylglutarique
Formule: C₆H₁₀O₄
MW: 146,1412 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002727
Numéro CAS: 626-51-7
EINECS: 210-951-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité