Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Méthylcyclopentadecanone

Synonyms: 3-Methylcyclopentadecanone, Muscone

011825-1G
FLUO011825-1GEA 0 EUR InStock
FLUO011825-1G
3-Méthylcyclopentadecanone
3-Méthylcyclopentadecanone


Formule: C₁₆H₃₀O
MW: 238,41 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C (0.01 mmHg)
Point de fusion: –15 °C
Densité: 0.9268 g/cm³ (15 °C)
Numéro MDL: MFCD00211114
Numéro CAS: 541-91-3
EINECS: 208-795-8
Merck Index: 12,06392
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité