Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Acide tridécanedioïque

Attention
Synonyms: Tridecanedioic acid, Undecane-1,11-dicarboxylic acid, 1,11-Undecanedicarboxylic acid

011909-50G
FLUO011909-50GEA 0 EUR InStock
FLUO011909-50G
Acide tridécanedioïque
Acide tridécanedioïque


Formule: C₁₃H₂₄O₄
MW: 244,33 g/mol
Point d'ébullition: 230 °C (0,5 mmHg)
Point de fusion: 108…111 °C
Densité: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002740
Numéro CAS: 505-52-2
EINECS: 208-011-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité