Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5'-Chloro-2'-hydroxyacétophénone

Synonyms: 1-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone

012069-25G
FLUO012069-25GEA 0 EUR InStock
FLUO012069-25G
5'-Chloro-2'-hydroxyacétophénone
5'-Chloro-2'-hydroxyacétophénone


Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Numéro MDL: MFCD00067788
Numéro CAS: 1450-74-4
EINECS: 215-916-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité