Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3',5'-Dimethyl-2'-hydroxyacetophenone

Synonyms: 2-Acetyl-4,6-dimethylphenol, 2'-Hydroxy-3',5'-dimethylacetophenone

012076-25G
FLUO012076-25GEA 0 EUR InStock
FLUO012076-25G
3',5'-Dimethyl-2'-hydroxyacetophenone
3',5'-Dimethyl-2'-hydroxyacetophenone


Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2000 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631133
Numéro CAS: 1198-66-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité